Key Documents
566004
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2-Chloroveratraldehyde
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(OCH3)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
71-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable