Principaux documents
565660
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
H3CC6H3[OCH(CH3)2]B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
65-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-7(2)14-10-5-4-8(3)6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Clé InChI
PESPTYNENYUZTH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable