Principaux documents
565636
Sigma-Aldrich
Sudan 408
Dye content ~95 %
Synonyme(s) :
1-(2-Methyl-4-o-tolylazo-phenylazo)-2-n-hexyloxy-naphthalene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H32N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, ~95%
Pf
55.6-58.2 °C (lit.)
λmax
205 nm in ethanol
Chaîne SMILES 
CCCCCCOc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C