Key Documents
565407
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitroanisole
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(NO2)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
104-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
JMUDXQVNBZCQRF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable