Principaux documents
564443
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Synonyme(s) :
3-Chloro-4-(1-methylethyl)oxyphenylboronic acid, 3-Chloro-4-isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClC6HOCH(CH3)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
140-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
Clé InChI
PJBWTULFEPFOEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of alkyl- and aryl quinones via silver nitrate-catalyzed coupling with quinones
  • Rhodium-catalyzed asymmetric arylation of alkenylheterocycles
  • Stereoselective and regioselective rhodium-catalyzed carbometalation of ynamides
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable