Principaux documents
564435
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
H3C(CH2)3OC6H3(Cl)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
147-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
AOKJNAVCTPBFPJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable