Principaux documents
563846
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
254 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1nc(Br)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
Clé InChI
CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable