Principaux documents
563528
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenyl acetic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
77-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
AKYCOAMUNLESIH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable