Documents
563250
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
C4H8N2CH3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4980 (lit.)
Point d'ébullition
278-279 °C (lit.)
Densité
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClN2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10/h2-5H2,1H3
Clé InChI
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride can be synthesized from 1-methylpiperazine by reacting with phosgene.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
D. J. Brown et al.
The Chemistry of Heterocyclic Compounds, The Pyrazines: Supplement I, 58 (2003)