Documents
563161
Sigma-Aldrich
Lithium phosphate monobasic
≥99.99%
Synonyme(s) :
Lithium dihydrogenphosphate
About This Item
Formule linéaire :
LiH2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99%
Forme
solid
Densité
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
Application
Precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable