Principaux documents
562653
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2-isocyanato-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NCO)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +70°, c = 1.4% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D >1.159 (lit.)
pb
256-257 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)N=C=O
InChI
1S/C11H11NO3/c1-15-11(14)10(12-8-13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
JOTMMIYKEOOTNZ-SNVBAGLBSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.7 °C - closed cup