Principaux documents
562521
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
Cabot high-purity grade
Synonyme(s) :
Nitric acid cesium salt
1 KG
411,00 $
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
411,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CsNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder
Pf
414 °C (lit.)
Densité
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Informations légales
Product of Cabot Performance Materials
Pictogrammes
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges