Principaux documents
562432
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chromium(II)
97%
Synonyme(s) :
1,1′,2,2′,3,3′,4,4′-Octamethylchromocene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Pf
106-111 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cr].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Cr/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
Clé InChI
KVFUREAYKUNDIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Investigations of chromium valence by electron energy loss spectroscopy
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable