561665
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.936 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Application
- The preparation of 4-substituted quinazolines by reacting with 2-methylaminobenzonitriles.
- The synthesis of radiolabeled TrkB/C-targeting kinase inhibitor for positron emission tomography (PET) imaging applications.
- Cu-catalyzed carbometalation of substituted cyclopropenes.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles