Documents
561312
Sigma-Aldrich
3-Chlorocarbonyl-1-methanesulfonyl-2-imidazolidinone
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCOC3N2H4OSO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
168-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)N1CCN(C(Cl)=O)C1=O
InChI
1S/C5H7ClN2O4S/c1-13(11,12)8-3-2-7(4(6)9)5(8)10/h2-3H2,1H3
Clé InChI
ZWTPALHHEULAPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges