Principaux documents
560898
Sigma-Aldrich
Methyl 4H-[1]-benzopyrano[4,3-b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc2COc3ccccc3-c2s1
InChI
1S/C13H10O3S/c1-15-13(14)11-6-8-7-16-10-5-3-2-4-9(10)12(8)17-11/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
SSWWLCIIZQNEAE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable