Principaux documents
560669
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
86.7-88.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CC#N)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CC#N
InChI
1S/C21H30N2O2/c1-16(2)6-5-7-17(3)10-13-25-21-15-18(8-11-22)20(24-4)14-19(21)9-12-23/h14-17H,5-10,13H2,1-4H3
Clé InChI
QRSBGAFJARYUJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Monomeric precursor for the light emitting polymer OC1C10-CN-PPV
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable