Principaux documents
560413
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenethylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5690 (lit.)
Point d'ébullition
125-129 °C/52.5 mmHg (lit.)
Densité
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
NCCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4-5,11H2
Clé InChI
ACIMQXSSGMWVKG-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dichlorophenethylamine, a phenethylamine derivative, may be used to synthesize C-terminal phenethylamine peptide analog.
Attention
Absorbs CO2 from air
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Alternate Binding Mode of C-terminal Phenethylamine Analogs of Gta (340-350) to Photoactivated Rhodopsin.
Anderson MA, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 68(6), 295-307 (2006)