Principaux documents
560286
Sigma-Aldrich
PSS-(2-(trans-3,4-Cyclohexanediol)ethyl)-Heptaisobutyl substituted
Synonyme(s) :
1-(2-trans-Cyclohexanediol)ethyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9 .15,15.17,13]octasiloxane, trans-Cyclohexanediolisobutyl-POSS®, POSS®-trans-cyclohexanediol-isobutyl substituted
5 G
199,00 $
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
199,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H78O14Si8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
959.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pf
160 °C (lit.)
Solubilité
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
Chaîne SMILES 
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCC3CCC(O)C(O)C3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C36H78O14Si8/c1-27(2)20-52-39-51(18-17-34-15-16-35(37)36(38)19-34)40-53(21-28(3)4)44-55(42-52,23-30(7)8)48-58(26-33(13)14)49-56(43-52,24-31(9)10)45-54(41-51,22-29(5)6)47-57(46-53,50-58)25-32(11)12/h27-38H,15-26H2,1-14H3
Clé InChI
SPLVLZDHFGEUJL-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable