Principaux documents
560227
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Forme
solid
Pf
50-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2
Clé InChI
WHPLBPSDTIZFSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable