Principaux documents
559881
Sigma-Aldrich
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole
About This Item
Formule linéaire :
C3N2HClCHOCH2CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
97-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde may be used in the preparation of the following symmetrical esters of dialkyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate:
  • dimethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diisopropyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diisobutyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • di-tert-butyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • bis(2-methoxyethyl) 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Chemistry & Biology Interface.
El-Moselhy TF.
Chemistry & Biology, 3(2), 123-136 (2013)