Principaux documents
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrothienyl)methyl]propionic acid
About This Item
Formule linéaire :
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D >1.4620 (lit.)
pb
235 °C (lit.)
Densité
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
thioether
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
Clé InChI
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable