Documents
559466
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
97% (predominantly trans)
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H2CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97% (predominantly trans)
Forme
solid
Pf
195-199 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H5F3O2/c10-6-3-5(1-2-8(13)14)4-7(11)9(6)12/h1-4H,(H,13,14)/b2-1+
Clé InChI
PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable