Principaux documents
559253
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-methoxybenzoyl)acetate
Synonyme(s) :
m-Anisoyl-acetic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-methoxyphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl m-anisoylacetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4COCH2CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.5360 (lit.)
pb
>268 °C (lit.)
Densité
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)8-11(13)9-5-4-6-10(7-9)15-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
FDPPVAYPZOORBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles
  • Lewis base catalyzed hydrosilylation and sequential reactions
  • Asymmetric hydrogenation
  • Organocatalytic reduction by trichlorosilane
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves