Principaux documents
559245
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-trifluoromethylbenzoyl)acetate
97%
Synonyme(s) :
3-(3-Trifluoromethylphenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-trifluoromethylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-(3-trifluoromethylphenyl)-3-oxopropanoate
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4850 (lit.)
pb
250-251 °C (lit.)
Densité
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-4-3-5-9(6-8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
YCHPVUWFIZXXPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of pyrido[1,2-a]benzimidazoles as cytotoxic and antiplasmodial agent
  • Preparation of diaryl-substituted pyrazoles as potent CCR2 receptor antagonists
  • Acid-catalyzed addition/annulation reactions
  • Cyclocondensation with diaminophenylpyrazole
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves