Documents
559113
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-trifluoromethylbenzoyl)acetate
Synonyme(s) :
Ethyl 3-oxo-3-(2-trifluoromethylphenyl)propanoate
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.4875 (lit.)
Point d'ébullition
237-238 °C (lit.)
Densité
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-5-3-4-6-9(8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
KMPAHDWULITWIH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves