Principaux documents
558532
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-thiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5150 (lit.)
pb
150-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1nccs1
InChI
1S/C4H5NOS/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup