Principaux documents
558435
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CF3)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D >1.5290 (lit.)
Point d'ébullition
230-231 °C (lit.)
Densité
1.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Br)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-2-1-4(7(10,11)12)3-6(5)15(9,13)14/h1-3H
Clé InChI
CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter