Documents
558206
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
Clé InChI
PKARAEQMGHJHMY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable