Principaux documents
557889
Sigma-Aldrich
Hypoxanthine 1-oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.11
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
250-253 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1[n+]([O-])cnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9(5)11/h1-2,10H,(H,6,7,8)
Clé InChI
CTDZUHPRCRCVDS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable