557331
3-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
146 °C (lit.)
Densité
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h1,3-6H
Clé InChI
PAHXLHWOHJTWRU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup