557277
5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Forme
solid
Pf
272-277 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clé InChI
VPOGMSLEVIXAAC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable