Key Documents
557013
Sigma-Aldrich
3-Ethoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5330 (lit.)
Point d'ébullition
212-213 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-5-3-4-8(6-9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
FWRKFZVKSIEEEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available