Documents
556742
Sigma-Aldrich
4-Acetylamino-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole
97%
Synonyme(s) :
3′-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4′-methoxyacetamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(O)NHC6H3(OCH3)N(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
116-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(NC(C)=O)cc1N(CCO)CCO
InChI
1S/C13H20N2O4/c1-10(18)14-11-3-4-13(19-2)12(9-11)15(5-7-16)6-8-17/h3-4,9,16-17H,5-8H2,1-2H3,(H,14,18)
Clé InChI
UIQVGOZJVVAPOV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable