Principaux documents
55665
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol
25 ML
1 050,00 $
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
1 050,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Beilstein:
107275
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.5% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.479
pb
92-93 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
Clé InChI
XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols[1][1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols.
L.A. Thompson et al.
Tetrahedron Letters, 35, 9333-9333 (1994)
Facile Preparation of 2,6-Disubstituted Purines Using Solid-Phase Chemistry.
David A. Nugiel et al.
The Journal of organic chemistry, 62(1), 201-203 (1997-01-10)