Principaux documents
556319
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
pb
65-66 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Cl)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2
Clé InChI
AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide can be obtained by reacting 2-chloro-5-fluorotoluene with N-bromosuccinimide.[1]
Application
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide may be used to synthesize 2-chloro-5-fluorobenzaldehyde.[1]
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
An Unusual Fluorine Atom Rearrangement in the Photocyclization of 1-Fluoro[ 5]helicenes.
Mallory FB and Mallory CW.
The Journal of Organic Chemistry, 48(4), 526-526 (1983)