Principaux documents
556254
Sigma-Aldrich
29H,31H-Phthalocyanine
β-modification, Dye content ~99 %
Synonyme(s) :
χ-Phthalocyanine, Phthalocyanine, Tetrabenzoporphyrazine, Tetrabenzotetraazaporphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H18N8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.54
Beilstein:
378323
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Composition
Dye content, ~99%
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
699 nm
Chaîne SMILES 
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
Clé InChI
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable