Principaux documents
556122
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl acetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2OCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5200 (lit.)
pb
78-81 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
MAGQINDMZBNWLG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Transition-Metal-Catalyzed Benzylation of Arenes and Heteroarenes.
Mertins K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(2), 238-242 (2005)
Bismuth (III) salts as convenient and efficient catalysts for the selective acetylation and benzoylation of alcohols and phenols.
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Tetrahedron, 57(27), 5851-5854 (2001)