Principaux documents
556068
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-3-pyridyl)-1H-tetrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1cncc(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-4(2-8-3-5)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12)
Clé InChI
XJGDASCALCDOQH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable