Principaux documents
555495
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4BrSCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5130 (lit.)
pb
199-200 °C (lit.)
Densité
1.710 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F
Point d'éclair (°C)
83 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter