555428
2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
221 °C (lit.)
Densité
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-3-4(8)1-2-5(6)9/h1-3H
Clé InChI
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter