Principaux documents
555096
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]tetracarbonylchromium(0)
Synonyme(s) :
Cr(dppf)(CO)4
About This Item
Formule linéaire :
(CO)4Cr(P(C6H5)2C5H4)2Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
718.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Pf
136-139 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.4CO.Cr.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;4*1-2;;/h2*1-14H;;;;;;
Clé InChI
BGLTVMJQSUKOCH-UHFFFAOYSA-N
Application
Investigations into the properties of bidentate P,P- and P,N-donor ligands
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable