Key Documents
554286
Sigma-Aldrich
Mesitylacetic acid
97%
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylphenylacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
167-171 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(CC(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-7-4-8(2)10(6-11(12)13)9(3)5-7/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
CQWMQAKKAHTCSC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
α2-Chloroisodurene and mesitylacetonitrile are formed as intermediates during the synthesis of mesitylacetic acid. Mesitylacetic acid can be synthesized from mesitylene.
Application
Mesitylacetic acid may be used to synthesize 2,4,6-trimethvlbenzyl mesitylacetate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis of Mesitylacetic Acid.
Li H, et al.
Jing Xi Hua Gong Zhong Jian Ti / Fine Chemical Intermediates, 1, 009-009 (2010)
Reaction Paths in the Kolbe Synthesis.
Rand L and Mohar AF.
The Journal of Organic Chemistry, 30(11), 3885-3888 (1965)
Mesitylacetic acid.
Fuson RC and Rabjohn N.
Organic Syntheses, 69-69 (1955)