Principaux documents
554197
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
110-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(5-10(11)12)9(6-8)14-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves