Principaux documents
553425
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4BrOCHF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Densité
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
Clé InChI
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33.9 °C - closed cup