Documents
553050
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-tert-butylbenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COC6H2(OH)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
145-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18O3/c1-17(2,3)13-9-12(14(18)10-15(13)19)16(20)11-7-5-4-6-8-11/h4-10,18-19H,1-3H3
Clé InChI
HSYUVRRTSSSDJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable