Principaux documents
552364
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
About This Item
Formule linéaire :
C6H2Cl2SO3HN2C3H2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
346 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=NN(C(=O)C1)c2cc(Cl)c(cc2Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8Cl2N2O4S/c1-5-2-10(15)14(13-5)8-3-7(12)9(4-6(8)11)19(16,17)18/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17,18)
Clé InChI
KCEIVWKDBLAQKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable