Principaux documents
552194
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHCF2OC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
175-179 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)C(F)F)cc1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
Clé InChI
SVGWTILJZWYEMD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable