Key Documents
551953
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-tert-Butylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)CH2NHC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
Pf
105-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)13-9-11(14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13-14H,9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
NRVOOKOHYKJCPB-NSHDSACASA-N
Informations légales
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable