Principaux documents
551848
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
97%
Synonyme(s) :
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(OC8H17)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
40-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
Clé InChI
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup